2,6-Difluorophenylboronic acid pinacol ester 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2,6-Difluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 2,6-Difluorophenylboronic acid, pinacol ester, 2-(2,6-Difluorophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PC8017-1G PC8017-5G
APOSPC8017-1GEA 22 EUR
APOSPC8017-1G APOSPC8017-5G
2,6-Difluorophenylboronic acid pinacol ester 98%
2,6-Difluorophenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₂H₁₅BF₂O₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09801043
CAS nummer: 863868-37-5