2-Bromo-N,N-dimethyl-5-fluorobenzamide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC8019-1G PC8019-5G PC8019-250MG
APOSPC8019-1GEA 191 EUR
APOSPC8019-1G APOSPC8019-5G APOSPC8019-250MG
2-Bromo-N,N-dimethyl-5-fluorobenzamide 98%
2-Bromo-N,N-dimethyl-5-fluorobenzamide
Formule: C₉H₉BrFNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09800904
CAS nummer: 951884-08-5