Xenon difluoride 99,9%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Xenon(II) fluoride
PC8020-1G PC8020-25G PC8020-5G
APOSPC8020-1GEA 87.9 EUR
APOSPC8020-1G APOSPC8020-25G APOSPC8020-5G
Xenon difluoride 99,9%
Xenon difluoride
Convenient fluorinating agent
Formule: F₂Xe
MW: 169.29 g/mol
Kookpunt: 114
Smeltpunt: 129 °C
Dichtheid: 4.32 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00040538
CAS nummer: 13709-36-9
EINECS: 237-251-2
UN: 3087
ADR: 5.1+6.1 II
Merck Index: 14,10072