4-(Trifluoromethyl)benzoic acid hydrazide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC8021-25G PC8021-5G
APOSPC8021-25GEA 103 EUR
APOSPC8021-25G APOSPC8021-5G
4-(Trifluoromethyl)benzoic acid hydrazide 95%
4-(Trifluoromethyl)benzoic acid hydrazide
Formule: C₈H₇F₃N₂O
Smeltpunt: 115…121 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00051703
CAS nummer: 339-59-3