Yttrium(III) fluoride 99.99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC8024-100G PC8024-25G
APOSPC8024-100GEA 381 EUR
APOSPC8024-100G APOSPC8024-25G
Yttrium(III) fluoride 99.99%
Yttrium(III) fluoride
Formule: F₃Y
Smeltpunt: 1387 °C
Dichtheid: 4,01 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00049714
CAS nummer: 13709-49-4