Zinc fluoride, anhydrous 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC8030-100G PC8030-250G PC8030-25G
APOSPC8030-100GEA 91.1 EUR
APOSPC8030-100G APOSPC8030-250G APOSPC8030-25G
Zinc fluoride, anhydrous 99%
Zinc fluoride
Formule: F₂Zn
MW: 103.39 g/mol
Kookpunt: 1500 °C
Smeltpunt: 872 °C
Dichtheid: 4.95 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011298
CAS nummer: 7783-49-5
EINECS: 232-001-9