Zinc trifluoromethanesulphonate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Zinc(II) trifluoromethanesulphonate, Zinc triflate, Zinc trifluoromethanesulphonate
PC8034-100G PC8034-25G PC8034-5G
APOSPC8034-100GEA 152 EUR
APOSPC8034-100G APOSPC8034-25G APOSPC8034-5G
Zinc trifluoromethanesulphonate 98%
Zinc trifluoromethanesulphonate
Formule: C₂F₆O₆S₂Zn
Smeltpunt: >300 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00013229
CAS nummer: 54010-75-2
EINECS: 258-922-6
UN: 3261
ADR: 8,III