Methyl-4-chloro-2-fluorobenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Methyl 4-chloro-2-fluorobenzoate, 4-Chloro-2-fluorobenzoic acid methyl ester
PC8037-25G PC8037-5G PC8037-1G
APOSPC8037-25GEA 257 EUR
APOSPC8037-25G APOSPC8037-5G APOSPC8037-1G
Methyl-4-chloro-2-fluorobenzoate
Methyl-4-chloro-2-fluorobenzoate
Formule: C₈H₆ClFO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04038392
CAS nummer: 148893-72-5