Zirconium tetrafluoride 99,5%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Zirconium (IV) fluoride
PC8040-25G PC8040-5G
APOSPC8040-25GEA 91.1 EUR
APOSPC8040-25G APOSPC8040-5G
Zirconium tetrafluoride 99,5%
Zirconium tetrafluoride
Formule: F₄Zr
Kookpunt: 910 °C
Smeltpunt: 640 °C
Dichtheid: 4,43 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011307
CAS nummer: 7783-64-4
EINECS: 232-018-1
UN: 3260
ADR: 8,II