2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)aniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Aminotetrafluorobenzotrifluoride
PC8043-5G PC8043-25G
APOSPC8043-5GEA 115 EUR
APOSPC8043-5G APOSPC8043-25G
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)aniline
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₇H₂F₇N
Kookpunt: 185…187 °C
Dichtheid: 1,687 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 87 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00091518
CAS nummer: 651-83-2