N,N-Dimethyl-4-fluoro-2-nitroaniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
4-Fluoro-N,N-dimethyl-2-nitroaniline, N,N-Dimethyl 4-fluoro-2-nitroaniline
PC8048-1G
PC8048-5G
APOSPC8048-1GEA
22
EUR
APOSPC8048-1G
APOSPC8048-5G
N,N-Dimethyl-4-fluoro-2-nitroaniline
N,N-Dimethyl-4-fluoro-2-nitroaniline
Formule:
C₈H₉FN₂O₂ MW: 184.17 g/mol Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD04116334 CAS nummer: 69261-01-4 |