5-(2-Fluorophenyl)-4-oxazolecarboxylic acid 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC8053-1G PC8053-250MG
APOSPC8053-1GEA 360 EUR
APOSPC8053-1G APOSPC8053-250MG
5-(2-Fluorophenyl)-4-oxazolecarboxylic acid 96%
5-(2-Fluorophenyl)-4-oxazolecarboxylic acid
Formule: C₁₀H₆FNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07376192
CAS nummer: 347187-18-2