7-(Trifluoromethyl)-1H-indazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC8057-1G PC8057-5G PC8057-250MG
APOSPC8057-1GEA 106 EUR
APOSPC8057-1G APOSPC8057-5G APOSPC8057-250MG
7-(Trifluoromethyl)-1H-indazole
7-(Trifluoromethyl)-1H-indazole
Formule: C₈H₅F₃N₂
Smeltpunt: 92…99 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09836171
CAS nummer: 885694-00-8