5-(Trifluoromethyl)-1H-indazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC8058-1G PC8058-250MG PC8058-5G
APOSPC8058-1GEA 32.2 EUR
APOSPC8058-1G APOSPC8058-250MG APOSPC8058-5G
5-(Trifluoromethyl)-1H-indazole
5-(Trifluoromethyl)-1H-indazole
Formule: C₈H₅F₃N₂
Smeltpunt: 123…125 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08234904
CAS nummer: 885271-64-7