2-[5-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC8059-1G PC8059-10G PC8059-5G
APOSPC8059-1GEA 249 EUR
APOSPC8059-1G APOSPC8059-10G APOSPC8059-5G
2-[5-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
2-[5-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Formule: C₈H₄F₃N₃O₂S
Smeltpunt: 172…174 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09836179
CAS nummer: 1209904-67-5