5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC8069-1G PC8069-5G
APOSPC8069-1GEA 121 EUR
APOSPC8069-1G APOSPC8069-5G
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)pyridine 97%
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C6H3F4N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09864698
CAS nummer: 936841-73-5