5-Methoxy-2-(trifluoromethyl)pyridine 98+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC8070-1G PC8070-25G PC8070-5G
APOSPC8070-1GEA 36.6 EUR
APOSPC8070-1G APOSPC8070-25G APOSPC8070-5G
5-Methoxy-2-(trifluoromethyl)pyridine 98+%
5-Methoxy-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₇H₆F₃NO
MW: 177.13 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09864699
CAS nummer: 216766-13-1