4-Fluoro-7-nitrobenzofurazan
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Fluoro-7-nitro-[2,1,3]-benzoxadiazole, NBD-F
PC8071-100MG PC8071-250MG PC8071-1G
APOSPC8071-100MGEA 158 EUR
APOSPC8071-100MG APOSPC8071-250MG APOSPC8071-1G
4-Fluoro-7-nitrobenzofurazan
4-Fluoro-7-nitrobenzofurazan
For HPLC labeling.
Formule: C₆H₂FN₃O₃
MW: 183.1 g/mol
Smeltpunt: 52…54 °C
Vlampunt: 113 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00010196
CAS nummer: 29270-56-2