2-Bromo-3-(trifluoromethyl)aniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC8075-5G PC8075-1G PC8075-25G
APOSPC8075-5GEA 29.2 EUR
APOSPC8075-5G APOSPC8075-1G APOSPC8075-25G
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)aniline 98%
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₇H₅BrF₃N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01656033
CAS nummer: 58458-10-9