2-(Methylthio)-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC8077-1G PC8077-250MG
APOSPC8077-1GEA 290 EUR
APOSPC8077-1G APOSPC8077-250MG
2-(Methylthio)-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
2-(Methylthio)-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Formule: C₈H₈BF₃O₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09800888
CAS nummer: 957121-11-8