2-Bromo-N-(4-fluorobenzyl)benzenesulphonamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC8079-1G PC8079-5G
APOSPC8079-1GEA 132 EUR
APOSPC8079-1G APOSPC8079-5G
2-Bromo-N-(4-fluorobenzyl)benzenesulphonamide
2-Bromo-N-(4-fluorobenzyl)benzenesulphonamide
Formule: C₁₃H₁₁BrFNO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02556038
CAS nummer: 321705-40-2