2-Bromo-N-cyclohexyl-5-fluorobenzamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC8082-1G PC8082-5G
APOSPC8082-1GEA 118 EUR
APOSPC8082-1G APOSPC8082-5G
2-Bromo-N-cyclohexyl-5-fluorobenzamide
2-Bromo-N-cyclohexyl-5-fluorobenzamide
Formule: C₁₃H₁₅BrFNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09800915
CAS nummer: 951884-99-4