6,7-Dichloro-3-(trifluoromethyl)-2-quinoxalinecarboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC8083-100MG PC8083-25MG
APOSPC8083-100MGEA 366 EUR
APOSPC8083-100MG APOSPC8083-25MG
6,7-Dichloro-3-(trifluoromethyl)-2-quinoxalinecarboxylic acid
6,7-Dichloro-3-(trifluoromethyl)-2-quinoxalinecarboxylic acid
Formule: C₁₀H₃Cl₂F₃N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09800927
CAS nummer: 951884-93-8