3-Bromo-2-fluoroaniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC8089-5G PC8089-1G PC8089-25G
APOSPC8089-5GEA 26.3 EUR
APOSPC8089-5G APOSPC8089-1G APOSPC8089-25G
3-Bromo-2-fluoroaniline 98%
3-Bromo-2-fluoroaniline
Formule: C₆H₅BrFN
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09864700
CAS nummer: 58534-95-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III