3-Bromo-5-iodobenzotrifluoride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Bromo-5-iodo-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 1-Bromo-3-iodo-5-(trifluoromethyl)benzene
PC8091-1G PC8091-5G PC8091-10G
APOSPC8091-1GEA 22 EUR
APOSPC8091-1G APOSPC8091-5G APOSPC8091-10G
3-Bromo-5-iodobenzotrifluoride 98%
3-Bromo-5-iodobenzotrifluoride
Formule: C₇H₃BrF₃I
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09033749
CAS nummer: 481075-59-6