2'-Chloro-4',5'-difluoroacetophenone 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 1-(2-Chloro-4,5-difluorophenyl)ethanone, 1-chloro-3,4-difluor-6-ethanoylbenzene
PC8096-10G PC8096-1G
APOSPC8096-10GEA 337 EUR
APOSPC8096-10G APOSPC8096-1G
2'-Chloro-4',5'-difluoroacetophenone 95%
2'-Chloro-4',5'-difluoroacetophenone
Formule: C₈H₅ClF₂O
MW: 190.58 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00671761
CAS nummer: 121872-94-4