Methyl-4-fluoro-2-nitrobenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Methyl 4-fluoro-2-nitrobenzoate, 4-Fluorobenzoic acid methyl ester
PC8106-1G PC8106-25G PC8106-5G
APOSPC8106-1GEA 35.1 EUR
APOSPC8106-1G APOSPC8106-25G APOSPC8106-5G
Methyl-4-fluoro-2-nitrobenzoate
Methyl-4-fluoro-2-nitrobenzoate
Formule: C₈H₆FNO₄
MW: 199.14 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09800921
CAS nummer: 151504-81-3