3-Bromo-N-cyclopropyl-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 3-Bromo-5-(N-cyclopropylsulphamoyl)benzotrifluoride
PC8108-1G PC8108-250MG
APOSPC8108-1GEA 287 EUR
APOSPC8108-1G APOSPC8108-250MG
3-Bromo-N-cyclopropyl-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
3-Bromo-N-cyclopropyl-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Formule: C₁₀H₉BrF₃NO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09801015
CAS nummer: 951884-61-0