3-Chloro-4-nitrobenzotrifluoride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
PC8117-1G
PC8117-25G
PC8117-5G
APOSPC8117-1GEA
22
EUR
APOSPC8117-1G
APOSPC8117-25G
APOSPC8117-5G
3-Chloro-4-nitrobenzotrifluoride 97%
3-Chloro-4-nitrobenzotrifluoride
Formule:
C₇H₃ClF₃NO₂ Kookpunt: 54 °C/ 0,4mmHg Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00272564 CAS nummer: 402-11-9 |