4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC8123-1G PC8123-10G PC8123-5G
APOSPC8123-1GEA 29.2 EUR
APOSPC8123-1G APOSPC8123-10G APOSPC8123-5G
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Formule: C₁₀H₆F₄O₂
Smeltpunt: 181…183 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00236297
CAS nummer: 243977-21-1