5-[(4-Bromophenyl)sulphanyl]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC8125-1G PC8125-500MG PC8125-5G
APOSPC8125-1GEA 537 EUR
APOSPC8125-1G APOSPC8125-500MG APOSPC8125-5G
5-[(4-Bromophenyl)sulphanyl]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
5-[(4-Bromophenyl)sulphanyl]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formule: C₁₂H₈BrF₃N₂OS
Smeltpunt: 98…100 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01935942
CAS nummer: 321848-45-7