5-(2-Chlorobenzylthio)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC8130-1G PC8130-500MG PC8130-5G
APOSPC8130-1GEA 537 EUR
APOSPC8130-1G APOSPC8130-500MG APOSPC8130-5G
5-(2-Chlorobenzylthio)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde 97%
5-(2-Chlorobenzylthio)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
Formule: C₁₃H₁₀ClF₃N₂OS
Smeltpunt: 86…88 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00140828
CAS nummer: 321533-90-8