2-Chloro-N-(2-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}ethyl)acetamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC8133-1G PC8133-500MG PC8133-5G
APOSPC8133-1GEA 537 EUR
APOSPC8133-1G APOSPC8133-500MG APOSPC8133-5G
2-Chloro-N-(2-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}ethyl)acetamide
2-Chloro-N-(2-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}ethyl)acetamide
Formule: C₁₀H₁₀Cl₂F₃N₃O
Smeltpunt: 105…107 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00126811
CAS nummer: 339096-66-1