2-[4-Chlorobutyrylamino)phenoxy]-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC8137-1G PC8137-500MG
APOSPC8137-1GEA 791 EUR
APOSPC8137-1G APOSPC8137-500MG
2-[4-Chlorobutyrylamino)phenoxy]-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2-[4-Chlorobutyrylamino)phenoxy]-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₁₆H₁₃Cl₂F₃N₂O₂
Smeltpunt: 152…154 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00664603
CAS nummer: 339014-65-2