1-Chloroacetyl-4-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyrid-2-yl]piperazine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC8138-1G PC8138-500MG PC8138-5G
APOSPC8138-1GEA 537 EUR
APOSPC8138-1G APOSPC8138-500MG APOSPC8138-5G
1-Chloroacetyl-4-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyrid-2-yl]piperazine 97%
1-Chloroacetyl-4-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyrid-2-yl]piperazine
Formule: C₁₂H₁₂Cl₂F₃N₃O
Smeltpunt: 84…87 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00172868
CAS nummer: 260553-15-9