2'-Fluoro-4'-hydroxyacetophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC8139-100G PC8139-25G PC8139-5G
APOSPC8139-100GEA 215 EUR
APOSPC8139-100G APOSPC8139-25G APOSPC8139-5G
2'-Fluoro-4'-hydroxyacetophenone
2'-Fluoro-4'-hydroxyacetophenone
Formule: C₈H₇FO₂
Smeltpunt: 121…123 °C
Vlampunt: 98 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00142713
CAS nummer: 98619-07-9