4-Chloro-2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-5-piperazino-3(2H)-pyridazinone 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC8140-1G PC8140-500MG PC8140-5G
APOSPC8140-1GEA 537 EUR
APOSPC8140-1G APOSPC8140-500MG APOSPC8140-5G
4-Chloro-2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-5-piperazino-3(2H)-pyridazinone 97%
4-Chloro-2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-5-piperazino-3(2H)-pyridazinone
Formule: C₁₄H₁₂Cl₂F₃N₅O
MW: 394.19 g/mol
Smeltpunt: 94…97 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00793846
CAS nummer: 338399-95-4