N-Formyl 2-chloro-5-(trifluoromethyl)aniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: N-Formyl 2-chloro-5-(trifluoromethyl)aniline, 6'-CHLORO-ALPHA,ALPHA,ALPHA-TRIFLUORO-M-FORMOTOLUIDIDE, N-(2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl)formamide
PC8143-1G PC8143-5G
APOSPC8143-1GEA 118 EUR
APOSPC8143-1G APOSPC8143-5G
N-Formyl 2-chloro-5-(trifluoromethyl)aniline
N-Formyl 2-chloro-5-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₈H₅ClF₃NO
MW: 223.6 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00021000
CAS nummer: 657-63-6