4-Chloro-2-fluorobenzyl alcohol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC8145-25G PC8145-5G
APOSPC8145-25GEA 43.8 EUR
APOSPC8145-25G APOSPC8145-5G
4-Chloro-2-fluorobenzyl alcohol 98%
4-Chloro-2-fluorobenzyl alcohol
Formule: C₇H₆ClFO
MW: 160.58 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00143285
CAS nummer: 56456-49-6