4-Chloro-3-fluorobenzyl alcohol 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC8146-1G PC8146-25G PC8146-5G
APOSPC8146-1GEA 22 EUR
APOSPC8146-1G APOSPC8146-25G APOSPC8146-5G
4-Chloro-3-fluorobenzyl alcohol 96%
4-Chloro-3-fluorobenzyl alcohol
Formule: C₇H₆ClFO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00143292
CAS nummer: 202925-10-8