2-Chloro-4-fluorocinnamic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
PC8152-1G
PC8152-25G
PC8152-5G
APOSPC8152-1GEA
41
EUR
APOSPC8152-1G
APOSPC8152-25G
APOSPC8152-5G
2-Chloro-4-fluorocinnamic acid 98%
2-Chloro-4-fluorocinnamic acid
Formule:
C₉H₆ClFO₂ Smeltpunt: 247…249 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00236027 CAS nummer: 133220-86-7 |