4-Chloro-3-fluorocinnamic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC8154-10G PC8154-1G PC8154-5G PC8154-25G PC8154-100G
APOSPC8154-10GEA 137 EUR
APOSPC8154-10G APOSPC8154-1G APOSPC8154-5G APOSPC8154-25G APOSPC8154-100G
4-Chloro-3-fluorocinnamic acid
4-Chloro-3-fluorocinnamic acid
Formule: C₉H₆ClFO₂
Smeltpunt: 241…245 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00143294
CAS nummer: 202982-66-9