1-Chloro-4-fluoro-3-iodobenzene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Chloro-1-fluoro-2-iodobenzene
PC8156-25G PC8156-5G
APOSPC8156-25GEA 57 EUR
APOSPC8156-25G APOSPC8156-5G
1-Chloro-4-fluoro-3-iodobenzene 97%
1-Chloro-4-fluoro-3-iodobenzene
Formule: C₆H₃ClFI
MW: 256.4400 g/mol
Kookpunt: 214 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00672963
CAS nummer: 116272-42-5