3-Chloor-5-fluorfenol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC8165-1G PC8165-5G PC8165-25G
APOSPC8165-1GEA 22 EUR
APOSPC8165-1G APOSPC8165-5G APOSPC8165-25G
3-Chloor-5-fluorfenol 98%
3-Chloor-5-fluorfenol
Formule: C₆H₄ClFO
MW: 146.55 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042212
CAS nummer: 202982-70-5
UN: 3265
ADR: 8 III