1-(3-Chloro-4-fluorophenyl)propan-1-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC8168-5G PC8168-1G
APOSPC8168-5GEA 168 EUR
APOSPC8168-5G APOSPC8168-1G
1-(3-Chloro-4-fluorophenyl)propan-1-one
1-(3-Chloro-4-fluorophenyl)propan-1-one
Formule: C₉H₈ClFO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00143013
CAS nummer: 194943-82-3