6,7-Dichloro-2-methyl-3-(trifluoromethyl)quinoxaline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC8174-250MG PC8174-100MG
APOSPC8174-250MGEA 285 EUR
APOSPC8174-250MG APOSPC8174-100MG
6,7-Dichloro-2-methyl-3-(trifluoromethyl)quinoxaline 97%
6,7-Dichloro-2-methyl-3-(trifluoromethyl)quinoxaline
Formule: C₁₀H₅Cl₂F₃N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09801054
CAS nummer: 143309-87-9