1,3-Dichloro-2,4-difluorobenzene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC8180-5G PC8180-1G
APOSPC8180-5GEA 281 EUR
APOSPC8180-5G APOSPC8180-1G
1,3-Dichloro-2,4-difluorobenzene 97%
1,3-Dichloro-2,4-difluorobenzene
Formule: C₆H₂Cl₂F₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00142519
CAS nummer: 36556-37-3