2,6-Dichloro-4-fluoroaniline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC8181-100G PC8181-25G PC8181-5G
APOSPC8181-100GEA 208 EUR
APOSPC8181-100G APOSPC8181-25G APOSPC8181-5G
2,6-Dichloro-4-fluoroaniline 97%
2,6-Dichloro-4-fluoroaniline
Formule: C₆H₄Cl₂FN
Smeltpunt: 54…58 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00142845
CAS nummer: 344-19-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III