4,5-Dichloro-2-fluorobenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC8182-5G PC8182-10G PC8182-1G
APOSPC8182-5GEA 80.4 EUR
APOSPC8182-5G APOSPC8182-10G APOSPC8182-1G
4,5-Dichloro-2-fluorobenzoic acid
4,5-Dichloro-2-fluorobenzoic acid
Formule: C₇H₃Cl₂FO₂
Smeltpunt: 148…150 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00672988
CAS nummer: 289039-49-2