1,2-Difluoro-4,5-dimethoxybenzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC8185-1G PC8185-25G PC8185-5G
APOSPC8185-1GEA 22 EUR
APOSPC8185-1G APOSPC8185-25G APOSPC8185-5G
1,2-Difluoro-4,5-dimethoxybenzene
1,2-Difluoro-4,5-dimethoxybenzene
Formule: C₈H₈F₂O₂
Smeltpunt: 41…43 °C
Dichtheid: 1,226 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 92 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00070789
CAS nummer: 203059-80-7